주요 문서
GF97592305
Iron/boron/silicon
wire, Fe77.5%/B 15%/Si 7.5%, length 50 m, 0.05 mm diameter, condition metallic glass
동의어(들):
FE845050
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
양식
wire
제조업체/상표
Goodfellow 975-923-05
길이
50 m
직경
0.05 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)