제조업체/상표
Goodfellow 964-577-20
크기
50 × 50 mm
두께
0.7 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF96457720-1EA | 4061821132895 |
GF96457720-5EA | 4061821132925 |
GF96457720-10EA | 4061821132888 |
GF96457720-20EA | 4061821132901 |
GF96457720-2EA | 4061821132918 |