양식
film
제조업체/상표
Goodfellow 964-533-77
크기
280 × 300 mm
두께
0.15 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF96453377-1EA | 4061825081342 |
GF96453377-2EA | 4061825081359 |