주요 문서
GF96303708
Constantan- resistance alloy
foil, thickness 0.005 mm, Cu55%/Ni45%, length 0.5 m, temper as rolled
동의어(들):
CU040200
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 963-037-08
길이
0.5 m
두께
0.005 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)