주요 문서
GF96303236
Quartz - fused
rod, 1.0 mm diameter, length 500 mm
동의어(들):
SI617910
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101503
NACRES:
NA.23
양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 963-032-36
길이
500 mm
직경
1.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)