설명
ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
분석
99.999%
양식
wire (insulated)
제조업체/상표
Goodfellow 962-003-44
길이
1 m
컨덕터 직경
0.025 mm
단열제 두께
0.005 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF96200344-1EA | 4061825414355 |