주요 문서
GF95830230
Niobium
foil, thickness 0.30 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.9%
동의어(들):
NB000365, Columbium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Nb
CAS Number:
Molecular Weight:
92.91
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141730
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99.9%
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 958-302-30
저항도
13-16 μΩ-cm, 20°C
크기
50 × 50 mm
두께
0.30 mm
bp
4742 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
density
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Nb]
InChI
1S/Nb
InChI key
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF95830230-1EA4061821040404
GF95830230-2EA4061821040411
GF95830230-10EA4061821040398
GF95830230-5EA4061821040428