주요 문서
GF95382771
Alumina
foam, thickness 12.7 mm, diameter 38 mm, porosity 0.86
동의어(들):
AL603822
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11181511
NACRES:
NA.23
제조업체/상표
Goodfellow 953-827-71
직경
38 mm
두께
12.7 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)