주요 문서
GF94449213
Invar® - controlled expansion alloy
sheet, thickness 25 mm, Fe64%/Ni36%, temper annealed, size 102 × 102 mm
동의어(들):
FE023280
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
양식
sheet
제조업체/상표
Goodfellow 944-492-13
크기
102 × 102 mm
두께
25 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)