주요 문서
GF93676168
Nitinol
wire, 0.125 mm diameter, Ni55%/Ti45%, length 2 m, condition shape-memory alloy
동의어(들):
NI205041
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
형태
wire
제조업체/상표
Goodfellow 936-761-68
길이
2 m
직경
0.125 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)