Key Documents
GF93499857
Aluminum alloy 5083
foil, thickness 1.0 mm, Al95%/Mg 4.5%/Mn 0.5%, size 300 × 300 mm
동의어(들):
AB040390
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352311
NACRES:
NA.23
분석
≥95%
형태
foil
제조업체/상표
Goodfellow 934-998-57
크기
300 × 300 mm
두께
1.0 mm