주요 문서
GF92900875
Scandium
lump, 25.4 mm max. lump size, weight 5 g, purity 96+%
동의어(들):
SC006100
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Sc
CAS Number:
Molecular Weight:
44.96
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141613
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
96%
양식
lumps
제조업체/상표
Goodfellow 929-008-75
저항도
50.5 μΩ-cm, 0°C
중량
5 g
최대 종괴 크기
25.4 mm
bp
2836 °C (lit.)
mp
1540 °C (lit.)
density
2.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Sc]
InChI
1S/Sc
InChI key
SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)