주요 문서
GF92800548
Manganese
flake, 25 mm, weight 50 g, purity 99.95%
동의어(들):
MN006201
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Mn
CAS Number:
Molecular Weight:
54.94
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141724
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99.95%
양식
flakes
제조업체/상표
Goodfellow 928-005-48
저항도
185 μΩ-cm, 20°C
중량
50 g
bp
1962 °C (lit.)
mp
1244 °C (lit.)
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mn]
InChI
1S/Mn
InChI key
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)