vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
분석
≥99.95%
형태
tubes
autoignition temp.
842 °F
제조업체/상표
Goodfellow 923-152-24
저항도
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
O.D. × I.D.
6.35 mm × 3.15 mm
직경 × 벽 두께
100 mm × 1.6 mm ×
mp
3550 °C (lit.)
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable