Key Documents
GF91659729
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
foil, 50mm disks, 0.2mm thickness, hard
동의어(들):
FE200297
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
형태
foil (disks - hard)
제조업체/상표
Goodfellow 916-597-29
크기 × 두께
50 mm × 0.2 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)