주요 문서
GF90939651
Aluminum/Magnesium
foil, thickness 0.50 mm, Al97%/Mg 3%, diameter 10 mm, temper as rolled
동의어(들):
AL010270
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352311
NACRES:
NA.23
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 909-396-51
직경
10 mm
두께
0.50 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)