Key Documents
GF88255851
Polyphenyleneoxide
(PPO ), (ppo (modified), ppe (modified)), rod, diam. 50 mm, L 500 mm, pale gray
동의어(들):
PH307950
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
형태
rod
제조업체/상표
Goodfellow 882-558-51
길이
500 mm
직경
50 mm
색상
pale gray
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code