양식
foil (annealed)
제조업체/상표
Goodfellow 871-958-53
크기 × 두께
50 mm × 50 mm × 0.914 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF87195853-20EA | 4061829978242 |
GF87195853-10EA | 4061829927509 |
GF87195853-1EA | 4061825445328 |
GF87195853-2EA | 4061829958312 |
GF87195853-5EA | 4061831008807 |