분석
97%
양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 854-187-92
저항도
29.6 μΩ-cm, 0°C
길이 × 직경
50 mm × 5.0 mm
bp
4602 °C (lit.)
mp
2227 °C (lit.)
density
13.3 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Hf]
InChI
1S/Hf
InChI key
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF85418792-1EA | 4061825383675 |
GF85418792-2EA | 4061829511227 |