주요 문서
GF85069154
Vanadium
foil, thickness 0.025 mm, size 100 × 100 mm, purity 99.8%
동의어(들):
V 000270
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
V
CAS Number:
Molecular Weight:
50.94
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141749
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
vapor pressure
8 mmHg ( 20 °C)
분석
99.8%
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 850-691-54
저항도
24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C
크기
100 × 100 mm
두께
0.025 mm
bp
3380 °C (lit.)
mp
1890 °C (lit.)
density
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[V]
InChI
1S/V
InChI key
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)