Key Documents
GF84958475
Boron carbide-hot-pressed
sheet, thickness 1.0 mm, size 25 × 25 mm
동의어(들):
B 613205
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.23
형태
sheet
제조업체/상표
Goodfellow 849-584-75
크기
25 × 25 mm
두께
1.0 mm