양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 837-268-93
길이 × 직경
200 mm × 6 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF83726893-5EA | 4061831019438 |
GF83726893-1EA | 4061825454443 |
GF83726893-2EA | 4061829967628 |