주요 문서
GF83619063
Aluminum alloy 5019
wire, Al95%/Mg 5%, 0.08 mm diameter, length 10 m, temper hard
동의어(들):
AB245125
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352311
NACRES:
NA.23
분석
≥95%
형태
wire
제조업체/상표
Goodfellow 836-190-63
길이
10 m
직경
0.08 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)