양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 834-383-65
길이
200 mm
직경
10 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF83438365-10EA | 4061821132093 |
GF83438365-1EA | 4061821132109 |
GF83438365-2EA | 4061821132116 |
GF83438365-5EA | 4061821132123 |