주요 문서
GF83004544
Stainless steel - AISI 316l
foil, thickness 0.25 mm, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, length 5 m, coil width 12 mm
동의어(들):
FF210331
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 830-045-44
길이
5 m
코일 너비
12 mm
두께
0.25 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)