양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 829-174-01
길이 × 직경
200 mm × 20 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF82917401-5EA | 4061831008210 |
GF82917401-10EA | 4061829936556 |
GF82917401-1EA | 4061825453873 |
GF82917401-2EA | 4061829957834 |