양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 827-781-92
길이 × 직경
100 mm × 25.4 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF82778192-1EA | 4061825453736 |
GF82778192-2EA | 4061829967505 |
GF82778192-5EA | 4061831019315 |