분석
≥95%
양식
wire
제조업체/상표
Goodfellow 821-235-89
길이
100 m
직경
0.05 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF82123589-1EA | 4061821152107 |