양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 817-406-40
길이
500 mm
직경
10 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF81740640-1EA | 4061821141385 |
GF81740640-2EA | 4061821141392 |