주요 문서
GF80053051
Stainless steel - AISI 304l
foil, thickness 3.0 mm, Fe/Cr18%/Ni10%, size 50 × 50 mm, condition scotch-briteö polish finish both sides
동의어(들):
FA140551
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
형태
foil
제조업체/상표
Goodfellow 800-530-51
크기
50 × 50 mm
두께
3.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)