주요 문서
GF79405454
Aluminium alloy 2024
foil, Al93.5%/Cu 4.5%/Mg 1.5%/Mn 0.5%, thickness 2.5 mm, size 300 × 300 mm, temper t3
동의어(들):
AB200400
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352311
NACRES:
NA.23
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 794-054-54
크기
300 × 300 mm
두께
2.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)