제조업체/상표
Goodfellow 775-023-04
길이
1 m
코일 너비
0.4 mm
두께
0.08 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF77502304-1EA | 4061821151506 |