Key Documents
GF77019385
Iron silicide
powder, 850 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.999%
동의어(들):
FE506020
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.23
분석
99.999%
형태
powder
제조업체/상표
Goodfellow 770-193-85
중량
50 g
최대 입자 크기
850 (micron)