Key Documents
GF76008966
Nickel/Iron
rod, Ni52%/Fe48%, 3 mm diameter, length 1000 mm
동의어(들):
NI197920
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
형태
rod
제조업체/상표
Goodfellow 760-089-66
길이
1000 mm
직경
3 mm