주요 문서
GF75163833
Aluminium alloy 2014
foil, Al92%/Cu 8%/Mn 1%/Si 1%/Fe 0.5%/Mg %, thickness 1.50 mm, size 150 × 150 mm
동의어(들):
AB100550
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352311
NACRES:
NA.23
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 751-638-33
크기
150 × 150 mm
두께
1.50 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)