양식
sheet
제조업체/상표
Goodfellow 748-310-14
크기
150 × 150 mm
두께
5 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF74831014-10EA | 4061825038384 |
GF74831014-1EA | 4061825038391 |
GF74831014-2EA | 4061825038407 |
GF74831014-5EA | 4061825038414 |