주요 문서
GF74687260
Alumina
rod, length 50 mm, 20.0 mm diameter, bulk density 0.78 g/cm3
동의어(들):
AL607992
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11181511
NACRES:
NA.23
양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 746-872-60
길이
50 mm
직경
20.0 mm
벌크 밀도
0.78 g/cm3
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)