Key Documents
GF74553161
Invar® - controlled expansion alloy
rod, 6.0 mm diameter, Fe64%/Ni36%, length 200 mm
동의어(들):
FE027909
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
형태
rod
제조업체/상표
Goodfellow 745-531-61
길이
200 mm
직경
6.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable