주요 문서
GF73330264
Silicon nitride - reaction bonded
sheet, thickness 1.0 mm, size 50 × 50 mm
동의어(들):
SI633110
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
양식
sheet
제조업체/상표
Goodfellow 733-302-64
크기
50 × 50 mm
두께
1.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF73330264-1EA4061821160553
GF73330264-2EA4061821160560