주요 문서
GF73280246
Alumina
granule, 2 mm nominal granule size, weight 50 g, purity 99.99%
동의어(들):
AL606300
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11181511
NACRES:
NA.23
분석
99.99%
형태
granular
제조업체/상표
Goodfellow 732-802-46
중량
50 g
공칭 과립 크기
2 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)