Key Documents
GF72539680
Platinum/Iridium
wire, Pt70%/Ir30%, length 5 m, 0.05 mm diameter, temper as drawn
동의어(들):
PT055121
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
형태
wire
제조업체/상표
Goodfellow 725-396-80
길이
5 m
직경
0.05 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)