주요 문서
GF72229440
Titanium alloy beta 3, Ti77.5Mo12Zr6Sn4.5
foil, 0.2m coil, 0.42mm thickness, annealed, precipitation hardenable
동의어(들):
TI050400
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
형태
annealed (precipitation hardenable)
foil (coil)
제조업체/상표
Goodfellow 722-294-40
길이 × thickness
0.2 m × 0.42 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)