Key Documents
GF72061354
Quartz - fused
sheet, thickness 0.25 mm, size 25 × 25 mm, condition polished both sides
동의어(들):
SI613051
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.23
형태
sheet
제조업체/상표
Goodfellow 720-613-54
크기
25 × 25 mm
두께
0.25 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable