주요 문서
GF71365451
Alumina
tube, outside diameter 2.5 mm, length 150 mm, wall thickness 0.6 mm
동의어(들):
AL607050
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11181511
NACRES:
NA.23
양식
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 713-654-51
길이
150 mm
O.D.
2.5 mm
벽 두께
0.6 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)