Key Documents
GF71222093
Stainless steel - AISI 304l
wire, Fe/Cr18%/Ni10%, 0.6 mm diameter, length 50 m, temper annealed
동의어(들):
FA145120
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.23
형태
wire
제조업체/상표
Goodfellow 712-220-93
길이
50 m
직경
0.6 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable