주요 문서
GF70782240
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
mesh, 300 x 300mm, 0.103mm nominal aperture, 0.066mm wire diameter, 150 x 150 wires/inch, 0.37 open area, plain weave mesh type
동의어(들):
FE248705
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
설명
150 x 150 (wires/inch)
양식
(mesh)
제조업체/상표
Goodfellow 707-822-40
직경 × 공칭 용량
0.066 mm × 0.103 mm , plain weave mesh
크기 × 개방부
300 mm × 300 mm × 0.37
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)