양식
film
제조업체/상표
Goodfellow 692-976-87
크기
150 × 150 mm
두께
0.125 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF69297687-10EA | 4061825016924 |
GF69297687-1EA | 4061825016931 |
GF69297687-20EA | 4061825016948 |
GF69297687-2EA | 4061825016955 |
GF69297687-5EA | 4061825016962 |