Key Documents
GF69053430
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
powder, 45micron max. particle size, atomized, 500g
동의어(들):
FE046011
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
형태
powder
제조업체/상표
Goodfellow 690-534-30
중량
500 g
최대 입자 크기
45 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)