주요 문서
GF68300939
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
sphere, 2.5mm diameter, 2.50μm sphericity, precision sphere, grade 100, 100pcs
동의어(들):
FE246825
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352300
NACRES:
NA.23
양식
spheres (grade 100)
품질
precision sphere
포장
1 ea of 100 pieces
제조업체/상표
Goodfellow 683-009-39
직경
2.5 mm
sphericity
2.50 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)