Key Documents
GF68266996
Nickel/Iron
rod, Ni80%/Fe20%, 10.0 mm diameter, length 100 mm, temper as drawn
동의어(들):
NI297930
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
형태
rod
제조업체/상표
Goodfellow 682-669-96
길이
100 mm
직경
10.0 mm